Kluczowe dokumenty
SAB1401232
Sigma-Aldrich
Anti-LUM antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LDC, SLRR2D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LUM(4060)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny małych proteoglikanów bogatych w leucynę (SLRP), która obejmuje dekorynę, biglikan, fibromodulinę, keratokan, epifykan i osteoglicynę. W tych dwufunkcyjnych cząsteczkach cząsteczka białkowa wiąże włókna kolagenowe, a wysoko naładowane hydrofilowe glikozaminoglikany regulują odstępy międzyfibrylarne. Lumican jest głównym proteoglikanem siarczanu keratanu rogówki, ale jest również rozprowadzany w śródmiąższowych macierzach kolagenowych w całym organizmie. Lumican może regulować organizację włókien kolagenowych i wzrost obwodowy, przezroczystość rogówki oraz migrację komórek nabłonkowych i naprawę tkanek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LUM (NP_002336.1, 1 a.a. ~ 338 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSLSAFTLFLALIGGTSGQYYDYDFPLSIYGQSSPNCAPECNCPESYPSAMYCDELKLKSVPMVPPGIKYLYLRNNQIDHIDEKAFENVTDLQWLILDHNLLENSKIKGRVFSKLKQLKKLHINHNNLTESVGPLPKSLEDLQLTHNKITKLGSFEGLVNLTFIHLQHNRLKEDAVSAAFKGLKSLEYLDLSFNQIARLPSGLPVSLLTLYLDNNKISNIPDEYFKRFNALQYLRLSHNELADSGIPGNSFNVSSLVELDLSYNKLKNIPTVNENLENYYLEVNQLEKFDIKSFCKILGPLSYSKIKHLRLDGNRISETSLPPDMYECLRVANEVTLN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Blendi Ura et al.
Oncology letters, 13(5), 3912-3920 (2017-05-20)
Uterine leiomyoma is the most common female reproductive tract benign tumor. Little is known about protein composition and changes in the leiomyoma interstitial fluid (IF). The present study focused on changes in protein abundance in the IF of leiomyoma. Leiomyoma
Karen Oliva et al.
The Journal of endocrinology, 218(2), 165-178 (2013-05-28)
Gestational diabetes mellitus (GDM) is a significant risk factor for the type 2 diabetes epidemic in many populations. Maternal adipose tissue plays a central role in the pathophysiology of GDM. Thus, the aim of this study was to determine the