Kluczowe dokumenty
SAB1401123
Sigma-Aldrich
Anti-EFNA3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EFL2, EPLG3, Ehk1-L, LERK3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFNA3(1944)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny efryn (EPH). Efryny i receptory związane z EPH stanowią największą podrodzinę receptorowych kinaz białkowo-tyrozynowych i są zaangażowane w pośredniczenie w zdarzeniach rozwojowych, zwłaszcza w układzie nerwowym i erytropoezie. W oparciu o ich struktury i relacje sekwencji, efryny są podzielone na klasę efryny-A (EFNA), które są zakotwiczone w błonie przez wiązanie glikozylofosfatydyloinozytolu, oraz klasę efryny-B (EFNB), które są białkami transbłonowymi. Ten gen koduje efrynę klasy EFNA. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
EFNA3 (NP_004943.1, 1 a.a. ~ 238 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAAAPLLLLLVPVPLLLAQGPGGALGNRHAVYWNSSNQHLRREGYTVQVNVNDYLDIYCPHYNSSGVGPGAGPGGAEQYVLYMVSRNGYRTCNASQGFKRWECNRPHAPHIKFSEKFQRYSAFSLGYEFHAGHEYYISTPTHNLHWKCLRMKVFVCCASTSHSGEKPVPTLPQFTMGPNVKINVLEDFEGENPQVPKLEKSISGTSPKREHLPLAVGIAFFLMTFLAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandrine Joly et al.
The European journal of neuroscience, 40(7), 3021-3031 (2014-07-22)
The lack of axonal regeneration in the adult central nervous system is in part attributable to the presence of inhibitory molecules present in the environment of injured axons such as the myelin-associated proteins Nogo-A and MAG and the repulsive guidance
Chary Marquez Batista et al.
Neural plasticity, 2014, 451639-451639 (2014-08-12)
Pigment epithelium derived factor (PEDF) exerts trophic actions to motoneurons and modulates nonneuronal restorative events, but its effects on neuroplasticity responses after spinal cord (SC) injury are unknown. Rats received a low thoracic SC photothrombotic ischemia and local injection of