Kluczowe dokumenty
SAB1401068
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDSN antibody produced in mouse
clone 5B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D6S586E, HTSS, S
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDSN(1041)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a protein found in corneodesmosomes, which localize to human epidermis and other cornified squamous epithelia. During maturation of the cornified layers, the protein undergoes a series of cleavages, which are thought to be required for desquamation. The gene is located in the major histocompatibility complex (MHC) class I region on chromosome 6. (provided by RefSeq)
Immunogen
CDSN (NP_001255, 306 a.a. ~ 355 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YLVPGMTYSKGKIYPVGYFTKENPVKGSPGVPSFAAGPPISEGKYFSSNP