Kluczowe dokumenty
SAB1401017
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RND3 antibody produced in mouse
clone 1D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARHE, Rho8, RhoE, memB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RND3(390)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Członkowie rodziny Rho GTPaz związanych z Ras, takich jak ARHE, regulują organizację cytoszkieletu aktynowego w odpowiedzi na zewnątrzkomórkowe czynniki wzrostu. Podobnie jak Ras (MIM 190020), członkowie rodziny Rho wydają się przechodzić między nieaktywną formą związaną z GDP a aktywną formą związaną z GTP. Zidentyfikowano trzy główne regulatory aktywności Rho: RhoGDI, które oddziałują z białkami Rho związanymi z GDP, aby utrzymać je w kompleksie spoczynkowym (patrz MIM 601925); GEF, które promują wymianę GDP/GTP prowadzącą do aktywacji białek Rho (patrz MIM 601855); oraz GAP, które stymulują hydrolizę GTP i przywracają aktywowane białko Rho do jego nieaktywnej formy (patrz MIM 602680) (Nobes i in., 1998 [PubMed 9531558]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
RND3 (AAH12513, 1 a.a. ~ 244 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKERRASQKLSSKSIMDPNQNVKCKIVVGDSQCGKTALLHVFAKDCFPENYVPTVFENYTASFEIDTQRIELSLWDTSGSPYYDNVRPLSYPDSDAVLICFDISRPETLDSVLKKWKGEIQEFCPNTKMLLVGCKSDLRTDVSTLVELSNHRQTPVSYDQGANMAKQIGAATYIECSALQSENSVRDIFHVATLACVNKTNKNVKRNKSQRATKRISHMPSRPELSAVATDLRKDKAKSCTVM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yajie Zhu et al.
International journal of oncology, 44(3), 896-904 (2014-01-09)
Previous studies have shown that RhoE, an atypical member of the Rho GTPase family, may play an opposite role to RhoA in regulating cell proliferation and invasion. To explore the relationship between RhoE and the malignant phenotypes of human cancer