Kluczowe dokumenty
SAB1400791
Sigma-Aldrich
Anti-GGT6 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ25990, Anti-FLJ90165
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GGT6(124975)
Opis ogólny
GGT6 należy do rodziny genów gamma-glutamylotransferazy (GGT; EC 2.3.2.2). GGT jest związanym z błoną zewnątrzkomórkowym enzymem, który rozszczepia gamma-glutamylowe wiązania peptydowe w glutationie i innych peptydach oraz przenosi cząsteczkę gamma-glutamylową do akceptorów. GGT jest również kluczem do homeostazy glutationu, ponieważ dostarcza substratów do syntezy glutationu (Heisterkamp et al., 2008 [PubMed 18357469]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
GGT6 (AAH63111, 1 a.a. ~ 493 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MERAEEPVVYQKLLPWEPSLESEEEVEEEETSEALVLNPRRHQDSSRNKAGGLPGTWVRVVAALLLLAVGCSLAVRQLQNQGRSTGSLGSVAPPPGGHSHGPGVYHHGAIISPAGRELLVAGGNVVDAGVGAALCLAVVHPHATGLGAMFWGLFHDSSSGNSTALTSGPAQTLAPGLGLPAALPTLHLLHARFGRLPWPRLLVGPTTLAQEGFLVDTPLARALVARGTEGLCPLLCHADGTPLGAGARATNPQLAAVLRSAALAPTSDLAGDALLSLLAGDLGVEVPSAVPRPTLEPAEQLPVPQGILFTTPSPSAGPELLALLEAALRSGAPIPDPCPPFLQTAVSPESSALAAVDSSGSVLLLTSSLNCSFGSAHLSPSTGVLLSNLVAKSTTSAWACPLILRGSLDDTEADVLGLVASGTPDVARAMTHTLLRHLAARPPTQAQHQHQGQQEPTEHPSTCGQGTLLQVAAHTEHAHVSSVPHACCPFQGF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1400791-50UG4061831492767