Kluczowe dokumenty
SAB1400709
Sigma-Aldrich
Anti-TCEAL4 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686M0279, Anti-FLJ21174, Anti-NPD017
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCEAL4(79921)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów czynnika elongacji transkrypcji A (SII)-like (TCEAL). Członkowie tej rodziny zawierają domeny TFA i mogą funkcjonować jako fosfoproteiny jądrowe, które modulują transkrypcję w sposób zależny od kontekstu promotora. Wielu członków rodziny znajduje się na chromosomie X. Alternatywny splicing występuje dla tego genu; jednak pełna długość wszystkich wariantów transkryptu nie została jeszcze opisana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TCEAL4 (NP_001006936.1, 1 a.a. ~ 215 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MEKLYSENEGMASNQGKMENEEQPQDERKPEVTCTLEDKKLENEGKTENKGKTGDEEMLKDKGKPESEGEAKEGKSEREGESEMEGGSEREGKPEIEGKPESEGEPGSETRAAGKRPAEDDVPRKAKRKTNKGLAHYLKEYKEAIHDMNFSNEDMIREFDNMAKVQDEKRKSKQKLGAFLWMQRNLQDPFYPRGPREFRGCRAPRRDIEDIPYV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)