Kluczowe dokumenty
SAB1400619
Sigma-Aldrich
Anti-DHTKD1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZP762M115, Anti-KIAA1630, Anti-MGC3090
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHTKD1(55526)
Immunogen
DHTKD1 (NP_061176.3, 1 a.a. ~ 919 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MASATAAAARRGLGRALPLLWRGYQTERGVYGYRPRKPESREPQGALERPPVDHGLARLVTVYCEHGHKAAKINPLFTGQALLENVPEIQALVQTLQGPFHTAGLLNMGKEEASLEEVLVYLNQIYCGQISIETSQLQSQDEKDWFAKRFEELQKETFTTEERKHLSKLMLESQEFDHFLATKFSTVKRYGGEGAESMMGFFHELLKMSAYSGITDVIIGMPHRGRLNLLTGLLQFPPELMFRKMRGLSEFPENFSATGDVLSHLTSSVDLYFGAHHPLHVTMLPNPSHLEAVNPVAVGKTRGRQQSRQDGDYSPDNSAQPGDRVICLQVHGDASFCGQGIVPETFTLSNLPHFRIGGSVHLIVNNQLGYTTPAERGRSSLYCSDIGKLVGCAIIHVNGDSPEEVVRATRLAFEYQRQFRKDVIIDLLCYRQWGHNELDEPFYTNPIMYKIIRARKSIPDTYAEHLIAGGLMTQEEVSEIKSSYYAKLNDHLNNMAHYRPPALNLQAHWQGLAQPEAQITTWSTGVPLDLLRFVGMKSVEVPRELQMHSHLLKTHVQSRMEKMMDGIKLDWATAEALALGSLLAQGFNVRLSGQDVGRGTFSQRHAIVVCQETDDTYIPLNHMDPNQKGFLEVSNSPLSEEAVLGFEYGMSIESPKLLPLWEAQFGDFFNGAQIIFDTFISGGEAKWLLQSGIVILLPHGYDGAGPDHSSCRIERFLQMCDSAEEGVDGDTVNMFVVHPTTPAQYFHLLRRQMVRNFRKPLIVASPKMLLRLPAAVSTLQEMAPGTTFNPVIGDSSVDPKKVKTLVFCSGKHFYSLVKQRESLGAKKHDFAIIRVEELCPFPLDSLQQEMSKYKHVKDHIWSQEEPQNMGPWSFVSPRFEKQLACKLRLVGRPPLPVPAVGIGTVHLHQHEDILAKTFA
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1477003-200MG4061838737472
475914-5GM7790788050542
N14000004061834108801
N1638-100ML4061838447302
N1638-20ML4061834109655
N3503-5MU4061834116134
N4014-25MU4061832305998
N6261-25MU4061834117476
N6261-5MU4061834117490
475914-1GM4055977184167
N1400000-100MG
N1400000-1EA
N6261-500KU4061834117483
N4014-50MG4061834116424
N4014-5MU4061832306001
N9150-20ML4061835560004
N3503-25MU4061834116127
SAB1400619-50UG4061831652291