Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1400606
Sigma-Aldrich
Anti-ATAD3A antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ10709
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATAD3A(55210)
Opis ogólny
ATAD3A (rodzina ATPaz, domena AAA zawierająca 3A) jest mapowana na ludzki chromosom 1p36.33. Kodowane białko jest zlokalizowane w błonie mitochondrialnej.
Immunogen
ATAD3A (AAH33109.1, 1 a.a. ~ 586 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSWLFGINKGPKGEGAGPPPPLPPAQPGAEGGGDRGLGDRPAPKDKWSNFDPTGLERAAKAARELEHSRYAKDALNLAQMQEQTLQLEQQSKLKEYEAAVEQLKSEQIRAQAEERRKTLSEETRQHQARAQYQDKLARQRYEDQLKQQQLLNEENLRKQEESVQKQEAMRRATVEREMELRHKNEMLRVEAEARARAKAERENADIIREQIRLKAAEHRQTVLESIRTAGTLFGEGFRAFVTDWDKVTATVAGLTLLAVGVYSAKNATLVAGRFIEARLGKPSLVRETSRITVLEALRHPIQVSRRLLSRPQDALEGVVLSPSLEARVRDIAIATRNTKKNRSLYRNILMYGPPGTGKTLFAKKLALHSGMDYAIMTGGDVAPMGREGVTAMHKLFDWANTSRRGLLLFVDEADAFLRKRATEKISEDLRATLNAFLYRTGQHSNKFMLVLASNQPEQFDWAINDRINEMVHFDLPGQEERERLVRMYFDKYVLKPATEGKQRLKLAQFDYGRKCSEVARLTEGMSGREIAQLAVSWQATAYASEDGVLTEAMMDTRVQDAVQQHQQKMCWLKAEGPGRGDEPSPS
Działania biochem./fizjol.
ATAD3A (rodzina ATPaz, domena AAA zawierająca 3A) była pierwotnie uważana za antygen specyficzny dla nowotworów. Wiadomo, że mutacja w ATAD3A powoduje opóźniony rozwój, zanik nerwu wzrokowego, neuropatię aksonalną, hipotonię i kardiomiopatię przerostową. ATAD3A bierze udział w rozwoju mitochondriów, organizacji nukleoidów, translacji białek, wzroście komórek i metabolizmie cholesterolu. Obniżenie poziomu ATAD3A wpływa na dynamikę mitochondriów, zapobiega proliferacji i zmienia interakcję między mitochondriami a retikulum endoplazmatycznym. Podwyższoną regulację genu obserwuje się w kilku typach nowotworów. Wiadomo, że ATAD3A zapewnia odporność na chemioterapię i promieniowanie. Odpowiada za transport AIF (czynnika indukującego apoptozę) z retikulum endoplazmatycznego do mitochondriów za pośrednictwem błony mitochondrialnej i pęcherzyków importowych. Obniżenie poziomu ATAD3A promuje autofagię, a także apoptozę w komórkach raka szyjki macicy, a także zmniejsza odporność na leki przeciwnowotworowe. ATAD3A służy jako biomarker do prognozowania glejaka wielopostaciowego. Stwierdzono również jego udział w nowotworach, takich jak rak szyjki macicy, gruczolakorak płuc i rak prostaty.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tamar Harel et al.
American journal of human genetics, 99(4), 831-845 (2016-09-20)
ATPase family AAA-domain containing protein 3A (ATAD3A) is a nuclear-encoded mitochondrial membrane protein implicated in mitochondrial dynamics, nucleoid organization, protein translation, cell growth, and cholesterol metabolism. We identified a recurrent de novo ATAD3A c.1582C>T (p.Arg528Trp) variant by whole-exome sequencing (WES)
Radha Desai et al.
Brain : a journal of neurology, 140(6), 1595-1610 (2017-05-27)
Although mitochondrial disorders are clinically heterogeneous, they frequently involve the central nervous system and are among the most common neurogenetic disorders. Identifying the causal genes has benefited enormously from advances in high-throughput sequencing technologies; however, once the defect is known
Weir-Chiang You et al.
Neuro-oncology, 15(10), 1342-1352 (2013-09-24)
ATPase-family, AAA domain containing 3A (ATAD3A) is located on human chromosome 1p36.33, and high endogenous expression may associate with radio- and chemosensitivity. This study was conducted to investigate the significance of ATAD3A in glioblastoma multiforme (GBM). Clinical significance of ATAD3A
Y Teng et al.
Oncogene, 35(3), 333-343 (2015-03-31)
AAA domain containing 3A (ATAD3A) is an integral mitochondrial membrane protein with unknown function, although we now show that high-level expression is associated with poor survival in breast cancer patients. Using a mass spectrometry approach we have demonstrated that ATAD3A
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1400606-50UG4061831661989