Kluczowe dokumenty
SAB1400474
Sigma-Aldrich
Anti-RASGRP3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GRP3, Anti-KIAA0846
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RASGRP3(25780)
Opis ogólny
Członkowie podrodziny GTPaz RAS (patrz HRAS; MIM 190020) funkcjonują w transdukcji sygnału jako przełączniki regulowane przez GTP/GDP, które przełączają się między nieaktywnymi stanami związanymi z GDP i aktywnymi stanami związanymi z GTP. Czynniki wymiany nukleotydów guaninowych (GEF), takie jak RASGRP3, służą jako aktywatory RAS poprzez promowanie pozyskiwania GTP w celu utrzymania aktywnego stanu związanego z GTP i są kluczowym łącznikiem między receptorami na powierzchni komórki a aktywacją RAS (Rebhun i in., 2000 [PubMed 10934204]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
RASGRP3 (NP_733772.1, 1 a.a. ~ 690 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGSSGLGKAATLDELLCTCIEMFDDNGELDNSYLPRIVLLMHRWYLSSTELAEKLLCMYRNATGESCNEFRLKICYFMRYWILKFPAEFNLDLGLIRMTEEFREVASQLGYEKHVSLIDISSIPSYDWMRRVTQRKKVSKKGKACLLFDHLEPIELAEHLTFLEHKSFRRISFTDYQSYVIHGCLENNPTLERSIALFNGISKWVQLMVLSKPTPQQRAEVITKFINVAKKLLQLKNFNTLMAVVGGLSHSSISRLKETHSHLSSEVTKNWNEMTELVSSNGNYCNYRKAFADCDGFKIPILGVHLKDLIAVHVIFPDWTEENKVNIVKMHQLSVTLSELVSLQNASHHLEPNMDLINLLTLSLDLYHTEDDIYKLSLVLEPRNSKSQPTSPTTPNKPVVPLEWALGVMPKPDPTVINKHIRKLVESVFRNYDHDHDGYISQEDFESIAANFPFLDSFCVLDKDQDGLISKDEMMAYFLRAKSQLHCKMGPGFIHNFQEMTYLKPTFCEHCAGFLWGIIKQGYKCKDCGANCHKQCKDLLVLACRRFARAPSLSSGHGSLPGSPSLPPAQDEVFEFPGVTAGHRDLDSRAITLVTGSSRKISVRLQRATTSQATQTEPVWSEAGWGDSGSHTFPKMKSKFHDKAAKDKGFAKWENEKPRVHAGVDVVDRGTEFELDQDEGEETRQDGEDG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)