Kluczowe dokumenty
SAB1400464
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC5A antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CLECSF5, Anti-MDL-1, Anti-MDL1, Anti-MGC138304
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CLEC5A(23601)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny lektyn typu C/domen lektynopodobnych (CTL/CTLD). Członkowie tej rodziny mają wspólny fałd białkowy i pełnią różne funkcje, takie jak adhezja komórek, sygnalizacja komórkowa, obrót glikoproteinami oraz rola w stanach zapalnych i odpowiedzi immunologicznej. Kodowane białko transbłonowe typu II oddziałuje z białkiem aktywującym dnax 12 i może odgrywać rolę w aktywacji komórek. Opisano alternatywne warianty splicingu, ale ich pełna sekwencja nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CLEC5A (NP_037384.1, 1 a.a. ~ 188 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MNWHMIISGLIVVVLKVGMTLFLLYFPQIFNKSNDGFTTTRSYGTVSQIFGSSSPNGFITTRSYGTVCPKDWEFYQARCFFLSTSESSWNESRDFCKGKSTLAIVNTPEKLKFLQDITDAEKYFIGLIYHREEKRWRWINNSVFNGNVTNQNQNFNCATIGLTKTFDAASCDISYRRICEKNAK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)