SAB1400457
Anti-PES1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PES
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PES1(23481)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MGGLEKKKYERGSATNYITRNKARKKLQLSLADFRRLCILKGIYPHEPKHKKKVNKGSTAARTFYLIKDIRFLLHEPIVNKFREYKVFVRKLRKAYGKSEWNTVERLKDNKPNYKLDHIIKERYPTFIDALRDLDDALSMCFLFSTFPRTGKCHVQTIQLCRRLTVEFMHYIIAARALRKVFLSIKGIYYQAEVLGQPIVWITPYAFSHDHPTDVDYRVMATFTEFYTTLLGFVNFRLYQLLNLHYPPKLEGQAQAEAKAGEGTYALDSESCMEKLAALSASLARVVVPATEEEAEVDEFPTDGEMSAQEEDRRKELEAQEKHKKLFEGLKFFLNREVPREALAFIIRSFGGEVSWDKSLCIGATYDVTDSRITHQIVDRPGQQTSVIGRCYVQPQWVFDSVNARLLLPVAEYFSGVQLPPHLSPFVTEKEGDYVPPEKLKLLALQRGEDPGNLNESEEEEEEDDNNEGDGDEEGENEEEEEDAEAGSEKEEEARLAALEEQRMEGKKPRVMAGTLKLEDKQRLAQEEESEAKRLAIMMMKKREKYLYQKIMFGKRRKIREANKLAEKRKAHDEAVRSEKKAKKARPE