Kluczowe dokumenty
SAB1400422
Sigma-Aldrich
Anti-SEC23IP antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MSTP053, Anti-P125
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
klon:
polyclonal
application:
IF
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEC23IP(11196)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
COPII-coated vesicles are involved in protein transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. The protein encoded by this gene was identified by its interaction with a mouse protein similar to yeast Sec23p, an essential component of the COPII. This protein shares significant similarity with phospholipid-modifying proteins, especially phosphatidic acid preferring-phospholipase A1. Overexpression of this protein has been shown to cause disorganization of the endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment and Golgi apparatus, which suggests its role in the early secretory pathway. (provided by RefSeq)
Immunogen
SEC23IP (N/A, 1 a.a. ~ 486 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAERKPNGGSGGASTSSSGTNLLFSSSATEFSFNVPFIPVTQASASPASLLLPGEDSTDVGEEDSFLGQTSIHTSAPQTFSYFSQVSSSSDPFGNIGQSPLTTAATSVGQSGFPKPLTALPFTTGSQDVSNAFSPSISKAQPGAPPSSLMGINSYLPSQPSSLPPSYFGNQPQGIPQPGYNPYRHTPGSSRANPYIAPPQLQQCQTPGPPAHPPPSGPPVQMYQMPPGSLPPVPSSVQSPAQQQVPARPGAPSVQVPSPFLLQNQYEPVQPHWFYCKEVEYKQLWMPFSVFDSLNLEEIYNSVQPDPESVVLGTDGGRYDVYLYDRIRKAAYWEEEPAEVRRCTWFYKGDTDSRFIPYTEEFSEKLEAEYKKAVTTNQWHRRLEFPSGETIVMHNPKVIVQFQPSSVPDEWGTTQDGQTRPRVVKRGIDDNLDEIPDGEMPQVDHLVFVVHGIGPVCDLRFRSIIECVDDLGWFLSNCCGHISRNL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)