Kluczowe dokumenty
SAB1400387
Sigma-Aldrich
Anti-MAD2L2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MAD2B, Anti-REV7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAD2L2(10459)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a component of the mitotic spindle assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosomes are properly aligned at the metaphase plate. The encoded protein, which is similar to MAD2L1, is capable of interacting with ADAM9, ADAM15, REV1, and REV3 proteins. (provided by RefSeq)
Immunogen
MAD2L2 (AAH15244.1, 1 a.a. ~ 211 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTLTRQDLNFGQVVADVLCEFLEVAVHLILYVREVYPVGIFQKRKKYNVPVQMSCHPELNQYIQDTLHCVKPLLEKNDVEKVVVVILDKEHRPVEKFVFEITQPPLLSISSDSLLSHVEQLLRAFILKISVCDAVLDHNPPGCTFTVLVHTREAATRNMEKIQVIKDFPWILADEQDVHMHDPRLIPLKTMTSDILKMQLYVEERAHKGS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ashish Lal et al.
PLoS genetics, 7(11), e1002363-e1002363 (2011-11-22)
A simple biochemical method to isolate mRNAs pulled down with a transfected, biotinylated microRNA was used to identify direct target genes of miR-34a, a tumor suppressor gene. The method reidentified most of the known miR-34a regulated genes expressed in K562