Kluczowe dokumenty
SAB1400379
Sigma-Aldrich
Anti-CCL26 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IMAC, Anti-MGC126714, Anti-MIP-4a, Anti-MIP-4alpha, Anti-SCYA26, Anti-TSC-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCL26(10344)
Opis ogólny
Gen ten jest jednym z dwóch genów cytokin Cys-Cys (CC) skupionych na ramieniu q chromosomu 7. Cytokiny to rodzina wydzielanych białek zaangażowanych w procesy immunoregulacyjne i zapalne. Cytokiny CC to białka charakteryzujące się dwiema sąsiadującymi cysteinami. Cytokina kodowana przez ten gen wykazuje aktywność chemotaktyczną dla prawidłowych eozynofilów i bazofilów krwi obwodowej. Produkt tego genu jest jedną z trzech spokrewnionych chemokin, które specyficznie aktywują receptor chemokinowy CCR3. Chemokina ta może przyczyniać się do akumulacji eozynofilów w chorobach atopowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CCL26 (NP_006063.1, 1 a.a. ~ 94 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MMGLSLASAVLLASLLSLHLGTATRGSDISKTCCFQYSHKPLPWTWVRSYEFTSNSCSQRAVIFTTKRGKKVCTHPRKKWVQKYISLLKTPKQL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)