Kluczowe dokumenty
SAB1400369
Sigma-Aldrich
Anti-ZBTB39 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0352
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZBTB39(9880)
Immunogen
ZBTB39 (NP_055645.1, 1 a.a. ~ 712 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGMRIKLQSTNHPNNLLKELNKCRLSETMCDVTIVVGSRSFPAHKAVLACAAGYFQNLFLNTGLDAARTYVVDFITPANFEKVLSFVYTSELFTDLINVGVIYEVAERLGMEDLLQACHSTFPDLESTARAKPLTSTSESHSGTLSCPSAEPAHPLGELRGGGDYLGADRNYVLPSDAGGSYKEEEKNVASDANHSLHLPQPPPPPPKTEDHDTPAPFTSIPSMMTQPLLGTVSTGIQTSTSSCQPYKVQSNGDFSKNSFLTPDNAVDITTGTNSCLSNSEHSKDPGFGQMDELQLEDLGDDDLQFEDPAEDIGTTEEVIELSDDSEDELAFGENDNRENKAMPCQVCKKVLEPNIQLIRQHARDHVDLLTGNCKVCETHFQDRNSRVTHVLSHIGIFLFSCDMCETKFFTQWQLTLHRRDGIFENNIIVHPNDPLPGKLGLFSGAASPELKCAACGKVLAKDFHVVRGHILDHLNLKGQACSVCDQRHLNLCSLMWHTLSHLGISVFSCSVCANSFVDWHLLEKHMAVHQSLEDALFHCRLCSQSFKSEAAYRYHVSQHKCNSGLDARPGFGLQHPALQKRKLPAEEFLGEELALQGQPGNSKYSCKVCGKRFAHTSEFNYHRRIHTGEKPYQCKVCHKFFRGRSTIKCHLKTHSGALMYRCTVCGHYSSTLNLMSKHVGVHKGSLPPDFTIEQTFMYIIHSKEADKNPDS