Kluczowe dokumenty
SAB1400058
Sigma-Aldrich
Anti-CTRB1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CTRB, Anti-FLJ42412, Anti-MGC88037
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTRB1(1504)
Opis ogólny
Alpha-chymotrypsin (EC 3.4.21.1) is one of a family of serine proteases secreted into the gastrointestinal tract as the inactive precursor chymotrypsinogen. The zymogen is activated by proteolytic cleavage by trypsin (PRSS1; MIM 276000).[supplied by OMIM
Immunogen
CTRB1 (AAH05385, 1 a.a. ~ 263 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAFLWLLSCWALLGTTFGCGVPAIHPVLSGLSRIVNGEDAVPGSWPWQVSLQDKTGFHFCGGSLISEDWVVTAAHCGVRTSDVVVAGEFDQGSDEENIQVLKIAKVFKNPKFSILTVNNDITLLKLATPARFSQTVSAVCLPSADDDFPAGTLCATTGWGKTKYNANKTPDKLQQAALPLLSNAECKKSWGRRITDVMICAGASGVSSCMGDSGGPLVCQKDGAWTLVGIVSWGSDTCSTSSPGVYARVTKLIPWVQKILAAN