Kluczowe dokumenty
SAB1307246
Sigma-Aldrich
ANTI-FOXG1 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FKH2, FKHL1, FKHL2, FKHL3, FOXG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52352 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXG1(2290)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kaitlin A G Reeh et al.
Development (Cambridge, England), 141(15), 2950-2958 (2014-07-24)
The thymus and parathyroid glands arise from a shared endodermal primordium in the third pharyngeal pouch (3rd pp). Thymus fate is specified in the ventral 3rd pp between E9.5 and E11, whereas parathyroid fate is specified in the dorsal domain.