Kluczowe dokumenty
SAB1307082
Sigma-Aldrich
ANTI-USP7 (HAUSP)(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Deubiquitinating enzyme 7, HAUSP, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, USP7, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
128302 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP7(7874)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide