Key Documents
SAB1306908
Sigma-Aldrich
ANTI-VAMP4 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
VAMP4, Vesicle-associated membrane protein 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
16397 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VAMP4(8674)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide