Kluczowe dokumenty
SAB1306802
Sigma-Aldrich
ANTI-PPM1D (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PPM1D, Protein phosphatase 1D, Protein phosphatase 2C isoform delta, Protein phosphatase magnesium-dependent 1 delta, WIP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
66675 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PPM1D(8493)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongquan Zhang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(8), 7651-7657 (2014-05-08)
Wild-type p53-induced phosphatase (WIP1) is overexpressed and functionally altered in multiple human malignancies. The present study investigated its abnormal expression and dysfunctions in nasopharyngeal carcinoma (NPC) in vitro. Here, analysis of WIP1 mRNA and protein in human NPC tissues revealed
Hiroyasu Sakai et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(6), 1015-1029 (2014-02-21)
Wip1 (protein phosphatase Mg(2+)/Mn(2+)-dependent 1D, Ppm1d) is a nuclear serine/threonine protein phosphatase that is induced by p53 following the activation of DNA damage response (DDR) signaling. Ppm1d(-/-) mouse embryonic fibroblasts (MEFs) exhibit premature senescence under conventional culture conditions; however, little