Kluczowe dokumenty
SAB1306688
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-P53(S20) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, P53, Phosphoprotein p53, TP53
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43653 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer20)
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meaghan D Waltmann et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(9), 1395-1405 (2014-05-21)
Genome-wide association studies have linked LRP8 polymorphisms to premature coronary artery disease and myocardial infarction in humans. However, the mechanisms by which dysfunctions of apolipoprotein E receptor-2 (apoER2), the protein encoded by LRP8 gene, influence atherosclerosis have not been elucidated