Kluczowe dokumenty
SAB1306371
Sigma-Aldrich
ANTI-ECGF1 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ECGF1, Gliostatin, Platelet-derived endothelial cell growth factor, TYMP, Thymidine phosphorylase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49955 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TYMP(1890)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qi Lin et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(10), 9743-9750 (2014-06-29)
There are currently no accurate predictive markers of metachronous liver metastasis from colorectal cancer. Recent studies demonstrated that the expression patterns of sphingosine-1-phosphate receptor 1 (S1PR1) are altered in several tumors, but in colorectal cancer, the patterns remain unknown. Our