Key Documents
SAB1305942
Sigma-Aldrich
ANTI-IMPORTIN ALPHA-4 (KPNA4) (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Importin alpha Q1, Importin subunit alpha-4, KPNA4, Karyopherin subunit alpha-4, QIP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57887 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KPNA4(3840)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide