Kluczowe dokumenty
SAB1305684
Sigma-Aldrich
ANTI-MET10 (C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
METT10D, METTL16, Methyltransferase 10 domain-containing protein, Methyltransferase-like protein 16
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human, mouse
metody:
western blot: 1:1000
citations:
1
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63621 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... METTL16(79066)
Opis ogólny
The gene encoding methyltransferase like 16 (METTL16) is localized on human chromosome 17p13.3. It is also known as methyltransferase 10 domain-containing protein (MET10).
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaonan Du et al.
BMC medical genetics, 15, 62-62 (2014-06-03)
Infantile spasms (IS) is a specific type of epileptic encephalopathy associated with severe developmental disabilities. Genetic factors are strongly implicated in IS, however, the exact genetic defects remain unknown in the majority of cases. Rare mutations in a single gene