Kluczowe dokumenty
SAB1305578
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-PI3KC3(S164) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PIK3C3, Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3, Phosphatidylinositol 3-kinase p100 subunit, Phosphoinositide-3-kinase class 3, VPS34
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
101549 Da
reaktywność gatunkowa
human
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer164)
informacje o genach
human ... PIK3C3(5289)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xianchun Sun et al.
Cancer management and research, 10, 5019-5026 (2018-11-23)
Our study aimed to investigate the interaction between peroxiredoxin 1 (Prx1) and forkhead box O3 (FOXO3) and to explore the role of PI3K/AKT pathway in the development of pancreatic cancer. Human pancreatic normal cells HPDE6-C7 and pancreatic cancer cells PANC-1