SAB1305487
MONOCLONAL ANTI-CD138 antibody produced in mouse
clone 480CT5.4.3, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD_antigen=CD138, Flags: Precursor, SDC, SDC1, Syndecan-1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
crude ascites
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
480CT5.4.3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32462 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000-1:8000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SDC1(6382)
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)