Kluczowe dokumenty
SAB1305462
Sigma-Aldrich
ANTI-HSP40 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DNAJ1, DNAJB1, DnaJ homolog subfamily B member 1, HDJ1, HSPF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38044 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAJB1(3337)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide