Kluczowe dokumenty
SAB1305373
Sigma-Aldrich
ANTI-MYLK3(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Cardiac-MyBP-C-associated Ca/CaM kinase, MLCK, MYLK3, Putative myosin light chain kinase 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
88393 Da
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYLK3(91807)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Wang et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 53, 134-140 (2014-05-20)
Lymphatic absorption is a highly regulated process driven by both an extrinsic mechanism (external force) and an intrinsic mechanism (lymphatic vessel contractility). The lymphatic muscle is a specialized smooth muscle with unique mechanical properties. To understand the molecular mechanism and
Ming-Ho Tsai et al.
The Journal of physiology, 592(14), 3031-3051 (2014-05-20)
Smooth muscle contraction initiated by myosin regulatory light chain (RLC) phosphorylation is dependent on the relative activities of Ca(2+)-calmodulin-dependent myosin light chain kinase (MLCK) and myosin light chain phosphatase (MLCP). We have investigated the physiological role of the MLCP regulatory