Kluczowe dokumenty
SAB1305341
Sigma-Aldrich
ANTI-DCAMKL1(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DCAMKL1, DCDC3A, DCLK1, KIAA0369, Serine/threonine-protein kinase DCLK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
82224 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DCLK1(9201)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maged Zeineldin et al.
Carcinogenesis, 35(8), 1881-1890 (2014-06-05)
Mutation of tumor suppressor adenomatous polyposis coli (APC) initiates most colorectal cancers and chronic colitis increases risk. APC is a nucleo-cytoplasmic shuttling protein, best known for antagonizing Wnt signaling by forming a cytoplasmic complex that marks β-catenin for degradation. Using