Kluczowe dokumenty
SAB1305252
Sigma-Aldrich
ANTI-RLN2(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Prorelaxin H2, RLN2, Relaxin A chain, Relaxin B chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21043 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RLN2(6019)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Demi Brownlie et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 9(1) (2021-01-22)
Metastatic breast cancer is a leading cause of cancer-related death in women worldwide. Infusion of natural killer (NK) cells is an emerging immunotherapy for such malignant tumors, although elimination of the immunosuppressive tumor environment is required to improve its efficacy.
Stefania Cuzzubbo et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 69(12), 2501-2512 (2020-06-21)
Peptide vaccines represent an attractive alternative to conventional anti-tumor therapies, but have not yet achieved significant clinical efficacy with commonly used formulations. Combination of short antigenic peptides, synthetic melanin and TLR9 agonist (Toll-like receptor 9, CpG-28) was reported as highly
Yi-Nan Chen et al.
Journal of neuroinflammation, 17(1), 217-217 (2020-07-24)
Microglia, the principal sentinel immune cells of the central nervous system (CNS), play an extensively vital role in neuroinflammation and perioperative neurocognitive disorders (PND). Histamine, a potent mediator of inflammation, can both promote and prevent microglia-related neuroinflammation by activating different
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1305252-400UL4061835613229
SAB1305252-40TST