Key Documents
SAB1304559
Sigma-Aldrich
ANTI-STX17 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
STX17, Syntaxin-17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33403 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STX17(55014)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guangyan Miao et al.
Developmental cell, 56(4), 427-442 (2021-01-11)
Autophagy acts as a cellular surveillance mechanism to combat invading pathogens. Viruses have evolved various strategies to block autophagy and even subvert it for their replication and release. Here, we demonstrated that ORF3a of the COVID-19 virus SARS-CoV-2 inhibits autophagy
Matthew Dodson et al.
Molecular and cellular biology, 38(11) (2018-03-07)
Environmental exposure to arsenic is linked to adverse health effects, including cancer and diabetes. Pleiotropic cellular effects are observed with arsenic exposure. Previously, we demonstrated that arsenic dysregulated the autophagy pathway at low, environmentally relevant concentrations. Here we show that