Kluczowe dokumenty
SAB1303872
Sigma-Aldrich
ANTI-PLCL1 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Inactive phospholipase C-like protein 1, PLC-L1, PLCL1, PRIP, Phospholipase C-deleted in lung carcinoma, Phospholipase C-related but catalytically inactive protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
FACS
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
113012 Da (2 Da Isoform)
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLCL1(5334)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C L Pang et al.
Oncogene, 33(31), 4039-4049 (2013-10-22)
High-risk human papillomaviruses are causative agents of cervical cancer. Viral protein E7 is required to establish and maintain the pro-oncogenic phenotype in infected cells, but the molecular mechanisms by which E7 promotes carcinogenesis are only partially understood. Our transcriptome analyses