Kluczowe dokumenty
SAB1303359
Sigma-Aldrich
ANTI-HTRA3 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Probable serine protease HTRA3, calpain 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48607 Da
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTRA3(94031)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein G column, eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra Grau et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(17), 6021-6026 (2005-04-28)
The defining features of the widely conserved HtrA (high temperature requirement) family of serine proteases are the combination of a catalytic protease domain with one or more C-terminal PDZ domains and reversible zymogen activation. Even though HtrAs have previously been