Kluczowe dokumenty
SAB1301720
Sigma-Aldrich
ANTI-DUOX2 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DUOX2, Dual oxidase 2, LNOX2, THOX2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
175364 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUOX2(50506)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High Immunoreactivity of DUOX2 Is Associated With Poor Response to Preoperative Chemoradiation Therapy and Worse Prognosis in Rectal Cancers.
Shih-Chun Lin et al.
Journal of Cancer, 8(14), 2756-2764 (2017-09-21)
Shiguo Liu et al.
Oncotarget, 9(4), 4366-4374 (2016-07-11)
Mutations in the dual oxidase 2 gene (
Mengyuan Yang et al.
Cancer biology & medicine, 18(1), 215-226 (2021-02-26)
In some patients with adenomatous polyposis, an identifiable pathogenic variant of known associated genes cannot be found. Researchers have studied this for decades; however, few new genes have been identified. Adenomatous polyposis coli (APC) negative polyposis patients were identified through