Key Documents
SAB1301593
Sigma-Aldrich
ANTI-CFD (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CFD, Complement factor D, DF, PFD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27033 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CFD(1675)
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Longhua Liu et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 320(1), E87-E92 (2020-11-03)
Obesity is a potent risk factor for atherosclerotic morbidity and mortality. Cytokines secreted from adipose tissue, namely, adipokines, have been suggested to be actively involved in atherosclerosis. One of the most abundant adipokines, adipsin, is downregulated in obesity. It catalyzes
Wenjuan Di et al.
Life sciences, 263, 118464-118464 (2020-09-22)
The purpose of the study is to explore the mechanism of transdifferentiation from white adipose tissue (WAT) to Brown adipose tissue (BAT). In this study, we established a model of mouse obesity induced by a high-fat diet (HFD) before 30 days