Kluczowe dokumenty
SAB1300932
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH1A3 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ALDH1A3, Anti-ALDH6, Anti-Aldehyde dehydrogenase 6, Anti-Retinaldehyde dehydrogenase 3, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH1A3(220)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aldehyde dehydrogenase isozymes are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. The enzyme ALDH1A3 uses retinal as a substrate, either in a free or cellular retinol-binding protein form.
Immunogen
ALDH1A3 (NP_000684, 29-62)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ALDH1A3.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angelica R Harper et al.
PloS one, 10(3), e0122008-e0122008 (2015-03-21)
Retinaldehyde dehydrogenase 2 (RALDH2) has been implicated in regulating all-trans-retinoic acid (atRA) synthesis in response to visual signals in animal models of myopia. To explore the potential role of retinaldehyde dehydrogenase (RALDH) enzymes and atRA in human postnatal ocular growth