Kluczowe dokumenty
SAB1300872
Sigma-Aldrich
Anti-BBS4 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BBS4, Anti-Bardet-Biedl syndrome 4 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BBS4(585)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
BBS4 zawiera powtórzenia tetricopeptydowe (TPR), podobne do O-linkowej transferazy N-acetyloglukozaminy. Mutacje w genie kodującym to białko zaobserwowano u pacjentów z zespołem Bardeta-Biedla typu 4. BBS4 może odgrywać rolę w retinopatii barwnikowej, otyłości, polidaktylii, wadach nerek i upośledzeniu umysłowym.
Immunogen
BBS4 (NP_149017, 342-380)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z regionu centralnego ludzkiego BBS4.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)