Kluczowe dokumenty
SAB1300754
Sigma-Aldrich
Anti-DDIT4 (C-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HIF-1 responsive protein RTP801, Anti-Protein regulated in development and DNA damage response 1, Anti-REDD-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDIT4(54541)
Opis ogólny
REDD1 jest nowym celem transkrypcyjnym p53 indukowanym po uszkodzeniu DNA. Podczas embriogenezy ekspresja REDD1 odzwierciedla specyficzny dla tkanki wzór członka rodziny p53 p63, a zarodki zerowe TP63 praktycznie nie wykazują ekspresji REDD1, która jest przywracana w fibroblastach zarodków myszy po ekspresji p63. W różnicujących się pierwotnych keratynocytach, ekspresja TP63 i REDD1 jest koordynowana w dół, a ektopowa ekspresja obu genów hamuje różnicowanie in vitro. REDD1 wydaje się funkcjonować w regulacji reaktywnych form tlenu (ROS); fibroblasty TP63 null mają obniżone poziomy ROS i zmniejszoną wrażliwość na stres oksydacyjny, które są zwiększone po ektopowej ekspresji TP63 lub REDD1. Tak więc REDD1 koduje wspólny cel transkrypcyjny, który wiąże ROS z zależną od p53 odpowiedzią na uszkodzenia DNA i regulacją różnicowania nabłonka za pośrednictwem p63.
Immunogen
DDIT4 (NP_061931, 203-237)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu ludzkiego DDIT4.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)