Kluczowe dokumenty
SAB1300725
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PMAT-Y198 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ENT4, Anti-FLJ34923, Anti-PMAT, Solute carrier family 29 (Nucleoside transporters), member 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
DB
ELISA (i)
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr198)
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PMAT is a member of the SLC29 family. It is a plasma membrane protein with 11 transmembrane helices. It catalyzes the reuptake of monoamines into presynaptic neurons, thus determining the intensity and duration of monoamine neural signaling. It has been shown to transport several compounds, including serotonin, dopamine, and the neurotoxin 1-methyl-4-phenylpyridinium.
Immunogen
PMAT (NP_666369, 178-210)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y198 of human PMAT.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)