Kluczowe dokumenty
SAB1300512
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Dnmt2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DNMT2, Anti-M.MmuIIP, Anti-Putative DNA cytosine methyltransferase DNMT2, DNA MTase homolog MmuIIP, DNA methyltransferase homolog MmuIIP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Trdmt1(13434)
Opis ogólny
mDnmt2 does not appear to be active as a DNA methyltransferase; however, its strong binding to DNA suggests that it may mark specific sequences in the genome by binding to DNA through the specific target-recognizing motif. mDnmt2 is strongly expressed in thymus, testis, and at much lower levels in spleen, lung, brain, heart, kidney, liver, skeletal muscle and embryonic stem cells. This protein belongs to the 5-cystosine methyltransferase family.
Immunogen
DNMT2 (351-386)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of mouse Dnmt2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)