Kluczowe dokumenty
SAB1300370
Sigma-Aldrich
Anti-PKA/Cγ (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAMP-dependent protein kinase, γ-catalytic subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKACG(5568)
Opis ogólny
cAMP jest cząsteczką sygnalizacyjną ważną dla różnych funkcji komórkowych. cAMP wywiera swoje działanie poprzez aktywację kinazy białkowej zależnej od cAMP (AMPK), która przekazuje sygnał poprzez fosforylację różnych białek docelowych. Nieaktywny holoenzym AMPK jest tetramerem składającym się z dwóch podjednostek regulatorowych i dwóch podjednostek katalitycznych. cAMP powoduje dysocjację nieaktywnego holoenzymu na dimer podjednostek regulatorowych związanych z czterema cAMP i dwoma wolnymi monomerycznymi podjednostkami katalitycznymi. U ludzi zidentyfikowano cztery różne podjednostki regulatorowe i trzy podjednostki katalityczne AMPK. Białko to, podjednostka katalityczna gamma, należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr. Gen jest bezintronowy i uważa się, że jest retrotranspozonem pochodzącym z genu dla formy alfa podjednostki katalitycznej.
Immunogen
PKA/C GAMMA (13-49)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu ludzkiego PKA/C.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianrong Xu et al.
International journal of molecular medicine, 40(2), 499-504 (2017-06-29)
The model of urotensin II (UII)-induced cardiomyocyte hypertrophy has been widely used in studies on hypertrophy. However, the molecular mechanisms responsible for UII-induced cardiomyocyte hypertrophy have not yet been fully elucidated. It has been demonstrated that cardiomyocyte hypertrophy induced by UII