Kluczowe dokumenty
SAB1300276
Sigma-Aldrich
Anti-ARL2 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADP-ribosylation factor-like protein 2, Anti-ARL2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
2
metody:
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARL2(402)
Opis ogólny
ADP-ribosylation factors (ARFs) regulate intracellular vesicular membrane trafficking and stimulate a phospholipase D isoform. ARL (ADP-ribosylation like factor) proteins are very similar in sequence to ARFs. ARFs and ARF-like (ARL) proteins, which share sequence similarity with ARFs, form a subfamily of the Ras-related GTPase superfamily. ARL2 encodes a ubiquitiously expressed 184-amino acid predicted protein that is 76% identical to ARF1 and 40 to 45% identical to the Drosophila ARL proteins. Recombinant ARL2 binds to GTP rapidly but guanine nucleotide exchange does not require phospholipids, which is a characteristic of the ARF proteins.
Immunogen
ARL2 (NP_001658, 1-30)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ARL2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xue-Bi Cai et al.
Clinical genetics, 96(1), 61-71 (2019-04-05)
Adenosine diphosphate (ADP)-ribosylation factor-like 2 (ARL2) protein participates in a broad range of cellular processes and acts as a mediator for mutant ARL2BP in cilium-associated retinitis pigmentosa and for mutant HRG4 in mitochondria-related photoreceptor degeneration. However, mutant ARL2 has not