Kluczowe dokumenty
SAB1300272
Sigma-Aldrich
Anti-Ufc1 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-UFC1, Anti-Ubiquitin-fold modifier-conjugating enzyme 1, Anti-Ufm1-conjugating enzyme 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: 1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UFC1(51506)
Opis ogólny
Various ubiquitin-like (UBL) post-translational modifiers contribute critically to the protein degradation pathway . These UBLs are covalently linked to most target proteins through an enzymatic cascade analogous to ubiquitylation, consisting of E1 (activating), E2 (conjugating), and E3 (ligating) enzymes. Ufc1 Belongs to the ubiquitin-conjugating enzyme family, and is an E2-like enzyme which forms an intermediate with UFM1, a novel ubiquitin-fold modifier, via thioester linkage.
Immunogen
UFC1 (NP_057490, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human Ufc1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)