Kluczowe dokumenty
SAB1300174
Sigma-Aldrich
Anti-Xenopus sumo2 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SUMO-2-A, Anti-Small ubiquitin-related modifier 2-A, Anti-Smt3h2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
Xenopus
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
SUMO2 jest białkiem podobnym do ubikwityny, które może być kowalencyjnie przyłączone do docelowych lizyn jako monomer lub jako polimer związany z lizyną. SUMO2 nie wydaje się być zaangażowane w degradację białek i może funkcjonować jako antagonista ubikwityny w procesie degradacji. Białko to odgrywa rolę w wielu procesach komórkowych, takich jak transport jądrowy, replikacja i naprawa DNA, mitoza i transdukcja sygnału. Kowalencyjne przyłączenie do substratów wymaga wcześniejszej aktywacji przez kompleks E1 SAE1-SAE2 i połączenia z enzymem E2 UBE2I i może być promowane przez ligazy E3, takie jak izoformy 1-4 PIAS.
Immunogen
SUMO2 (NP_001080085, 1-30)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z N-końcowego regionu Xenopus SUMO2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)