Kluczowe dokumenty
SAB1104866
Sigma-Aldrich
Anti-LY6H (54-62) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Lymphocyte antigen 6 complex, locus H
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
2
metody:
western blot: 1:500-1:2,000
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt ~15 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:2,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LY6H(4062)
Opis ogólny
LY6H (lymphocyte antigen 6 family member H) belongs to the Ly6 family of genes and is mapped to the chromosome 8q24. The encoded protein is predominantly expressed in the brain and also expressed in pancreas, testis, small intestine and colon. Ly6h is a membrane bound protein and is localized to synaptic compartments.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 54-62 of human LY6H
Działania biochem./fizjol.
LY6H (lymphocyte antigen 6 family member H) might be involved in central nervous system and the immune system.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isolation and Characterization of a New Member of the HumanLy6Gene Family (LY6H).
Horie M, et al.
Genomics, 53(3), 365-368 (1998)
Expression of the Ly-6 family proteins Lynx1 and Ly6H in the rat brain is compartmentalized, cell-type specific, and developmentally regulated.
Thomsen M S, et al.
Brain Structure &Amp; Function, 219(6), 1923-1934 (2014)