Key Documents
S9576
SR8278
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetrahydro-2-[[5-(methylthio)-2-thienyl]carbonyl]-3-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
lyophilized powder
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: ≥30 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1Cc2ccccc2CN1C(=O)c3ccc(SC)s3
InChI
1S/C18H19NO3S2/c1-3-22-18(21)14-10-12-6-4-5-7-13(12)11-19(14)17(20)15-8-9-16(23-2)24-15/h4-9,14H,3,10-11H2,1-2H3
Klucz InChI
UIEBLUZPSFAFOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3