Key Documents
S9572
Anti-Sonic Hedgehog peptide (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Dsh, Anti-Hhg1, Anti-Hx, Anti-Shh
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: 15 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Shh(20423)
Opis ogólny
Anti-Sonic Hedgehog Peptide (N-terminal) recognizes mouse Sonic Hedgehog N-terminal peptide.
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1