Merck
S9446
Sigma-Aldrich
Sphingosine Kinase 1 human
aqueous glycerol solution
Synonim(y):
SPHK 1
About This Item
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Poziom jakości
Formularz
solution
aktywność właściwa
≥10 units/μg
masa cząsteczkowa
47 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SPHK1(8877)
Opis ogólny
Uwalnianie TIMP-2 z komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych indukowane sfingozyno-1-fosforanem hamuje angiogenezę.
Zastosowanie
Kinaza sfingozyny 1 została wykorzystana w badaniu do oceny modulacji komórkowych poziomów S1P. Kinaza sfingozyny 1 została również wykorzystana w badaniu mającym na celu zbadanie, w jaki sposób FTY720 normalizuje hiperglikemię.
Działania biochem./fizjol.
Przekształca sfingozynę w sfingozyno-1-fosforan. SPHK1 dzieli dwa duże konserwowane regiony z SPHK2. Podczas gdy SPHK1 znajduje się tylko w cytozolu, SPHK2 jest zlokalizowany zarówno w cytozolu, jak i jądrach.
Definicja jednostki
One unit will produce 1.0 pmole of sphingosine-1-phosphate from ATP and D-erythro-sphingosine per minute at pH 7.4, 37 °C.
Postać fizyczna
wodny roztwór glicerolu
Supplied in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween 20, 50% glycerol, 3 mM DTT.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark E Schnute et al.
The Biochemical journal, 444(1), 79-88 (2012-03-09)
SphK (sphingosine kinase) is the major source of the bioactive lipid and GPCR (G-protein-coupled receptor) agonist S1P (sphingosine 1-phosphate). S1P promotes cell growth, survival and migration, and is a key regulator of lymphocyte trafficking. Inhibition of S1P signalling has been
Zhengshan Zhao et al.
The Journal of biological chemistry, 287(8), 5562-5573 (2011-12-24)
Loss of insulin-producing β-cell mass is a hallmark of type 2 diabetes in humans and diabetic db/db mice. Pancreatic β-cells can modulate their mass in response to a variety of physiological and pathophysiological cues. There are currently few effective therapeutic
Keith S Mascall et al.
Journal of cell science, 125(Pt 9), 2267-2275 (2012-02-22)
Following myocardial infarction, angiogenesis occurs as a result of thrombus formation, which permits reperfusion of damaged myocardium. Sphingosine 1-phosphate (S1P) is a naturally occurring lipid mediator released from platelets and is found in high concentrations at sites of thrombosis. S1P