Merck
S9186
Sigma-Aldrich
SIB 1757
≥99% (HPLC), crystalline
Synonim(y):
6-Methyl-2-(phenylazo)-3-pyridinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
crystalline
kolor
red
ciąg SMILES
Cc1ccc(O)c(\N=N\c2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H11N3O/c1-9-7-8-11(16)12(13-9)15-14-10-5-3-2-4-6-10/h2-8,16H,1H3/b15-14+
Klucz InChI
LOCPVWIREQIGNQ-CCEZHUSRSA-N
informacje o genach
Zastosowanie
SIB 1757 może być stosowany w badaniach sygnalizacji komórkowej za pośrednictwem metabotropowego receptora glutaminianu mGluR5.
Działania biochem./fizjol.
SIB 1757 jest wysoce selektywnym antagonistą metabotropowego receptora glutaminianu mGluR5. Niekompetycyjnie hamuje indukowany glutaminianem wzrost Ca2+ na ludzkim metabotropowym receptorze glutaminianu 1 (hmGluR1).1 Zahamowanie receptora mGlu5 zapewnia ochronę neuronów2 przed uszkodzeniami oksydacyjnymi indukowanymi metamfetaminą.3
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Receptory glutaminianu (rodzina białek G) w podręczniku klasyfikacji receptorów i przekazywania sygnałów. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Bruno et al.
Neuropharmacology, 39(12), 2223-2230 (2000-09-07)
We have used potent and selective non-competitive antagonists of metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGlu5) -- 2-methyl-6-phenylethynylpyridine (MPEP), [6-methyl-2-(phenylazo)-3-pyridinol] (SIB-1757) and [(E)-2-methyl-6-(2-phenylethenyl)pyridine] (SIB-1893) - to examine whether endogenous activation of this particular metabotropic glutamate receptor subtype contributes to neuronal degeneration.
Giuseppe Battaglia et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(6), 2135-2141 (2002-03-16)
Methamphetamine (MA), a widely used drug of abuse, produces oxidative damage of nigrostriatal dopaminergic terminals. We examined the effect of subtype-selective ligands of metabotropic glutamate (mGlu) receptors on MA neurotoxicity in mice. MA (5 mg/kg, i.p.; injected three times, every
M A Varney et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 290(1), 170-181 (1999-06-25)
Cell lines expressing the human metabotropic glutamate receptor subtype 5a (hmGluR5a) and hmGluR1b were used as targets in an automated high-throughput screening (HTS) system that measures changes in intracellular Ca2+ ([Ca2+]i) using fluorescence detection. This functional screen was used to