Kluczowe dokumenty
S9075
Anti-Synemin (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DMN, Anti-Desmuslin, Anti-SYN, Anti-SYNM
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~170 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: 1:150-1:300 using human skeletal muscle
western blot: 1:500-1:1000 using rat skeletal muscle extract (S1 fraction)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYNM(23336)
mouse ... Synm(233335)